2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
OR14542-25G
OR14542-5G
APOSOR14542-25GEA
339
EUR
APOSOR14542-25G
APOSOR14542-5G
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Fórmula:
C₂₄H₂₀ClNO₄ Peso Molecular: 421.877 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00797578 Número CAS: 198560-41-7 |