Print…
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 75.4 EUR
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₃
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269687
Número CAS: 131685-53-5