Print…
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1453-1G OR1453-250MG OR1453-5G
APOSOR1453-1GEA 98.6 EUR
APOSOR1453-1G APOSOR1453-250MG APOSOR1453-5G
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797497
Número CAS: 82072-23-9
UN: 3261
ADR: 8,III