Print…
(R)-(-)-Prolinol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14514-25G OR14514-5G OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA 40.6 EUR
APOSOR14514-25G APOSOR14514-5G APOSOR14514-100G
(R)-(-)-Prolinol 95%
(R)-(-)-Prolinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 74…76 °C/2mmHg
Densidade: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064321
Número CAS: 68832-13-3