Print…
5-Chloro-1-pentyne 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR14511-25G OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA 0 EUR
APOSOR14511-25G APOSOR14511-5G
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Fórmula: C₅H₇Cl
Ponto de ebulição: 67…69 °C/145mmHg
Densidade: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001014
Número CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II