Print…
5-Hexen-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
OR14506-5G OR14506-1G OR14506-25G
APOSOR14506-5GEA 24.8 EUR
APOSOR14506-5G APOSOR14506-1G APOSOR14506-25G
5-Hexen-1-ol 97%
5-Hexen-1-ol
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 152…155 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002981
Número CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III