Print…
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-pyridinemethanol, 6-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-5-methanol, (6-Aminopyridin-3-yl)methanol, (6-Amino-3-pyridyl)methanol
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de Fusão: 113…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659089
Número CAS: 113293-71-3