Print…
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14489-1G OR14489-5G
APOSOR14489-1GEA 192 EUR
APOSOR14489-1G APOSOR14489-5G
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₁NO
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659066
Número CAS: 108166-02-5