Print…
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14488-100G OR14488-25G OR14488-5G
APOSOR14488-100GEA 98.6 EUR
APOSOR14488-100G APOSOR14488-25G APOSOR14488-5G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Ponto de Fusão: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00748504
Número CAS: 635-80-3