Print…
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 493 EUR
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₄H₃ClO₃S
Ponto de ebulição: 79…81 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06658968
Número CAS: 52665-48-2
UN: 3265
ADR: 8,III