Print…
2-Amino-3-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 26.1 EUR
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 212…213 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010875
Número CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1