Print…
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1448-1G OR1448-5G OR1448-25G
APOSOR1448-1GEA 185 EUR
APOSOR1448-1G APOSOR1448-5G APOSOR1448-25G
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂O₄S
Peso Molecular: 292.32 g/mol
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203074
Número CAS: 110284-79-2