Print…
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14436-1G OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA 97.3 EUR
APOSOR14436-1G APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075788
Número CAS: 22106-39-4