Print…
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR1443-1G OR1443-5G OR1443-10G
APOSOR1443-1GEA 112 EUR
APOSOR1443-1G APOSOR1443-5G APOSOR1443-10G
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester 95%
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester
Fórmula: C₈H₇NO₃
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797487
Número CAS: 77484-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III