Print…
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14426-25G OR14426-5G
APOSOR14426-25GEA 299 EUR
APOSOR14426-25G APOSOR14426-5G
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Fórmula: C₄H₇N₃S₂
Peso Molecular: 161.25 g/mol
Ponto de Fusão: 133…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040401
Número CAS: 25660-70-2
EINECS: 247-169-9