Print…
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₇NO₅
Peso Molecular: 197.15 g/mol
Ponto de Fusão: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016997
Número CAS: 713-52-0