Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR14414-100G
OR14414-25G
OR14414-5G
APOSOR14414-100GEA
0
EUR
APOSOR14414-100G
APOSOR14414-25G
APOSOR14414-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 137…141 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00157167 Número CAS: 3943-97-3 |