Print…
7-Methoxyindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 56.7 EUR
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Methoxyindole 98%
7-Methoxyindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 108…110 °C/0,3mmHg
Densidade: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047203
Número CAS: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1