Print…
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 0 EUR
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 289…291 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067843
Número CAS: 175135-86-1