Print…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 145 EUR
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₁₃NO₃
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160581
Número CAS: 4364-02-7