Print…
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14373-1G OR14373-250MG
APOSOR14373-1GEA 174 EUR
APOSOR14373-1G APOSOR14373-250MG
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Fórmula: C₁₆H₉Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 288 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034813
Número CAS: 126088-20-8