Print…
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128308
Número CAS: 33265-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III