Print…
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14352-1G OR14352-25G OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA 26.1 EUR
APOSOR14352-1G APOSOR14352-25G APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Fórmula: C₁₃H₁₉NO₃
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411553
Número CAS: 123986-64-1