Print…
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14345-100MG OR14345-1G OR14345-250MG
APOSOR14345-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR14345-100MG APOSOR14345-1G APOSOR14345-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₃
Ponto de Fusão: 232…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03011595
Número CAS: 23000-14-8