Print…
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₄H₃NOS
Ponto de ebulição: 61…63 °C/15mmHg
Densidade: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142924
Número CAS: 10200-59-6