Print…
6-Quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14332-100G OR14332-25G OR14332-5G
APOSOR14332-100GEA 168 EUR
APOSOR14332-100G APOSOR14332-25G APOSOR14332-5G
6-Quinolinol
6-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 188…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047611
Número CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6