Print…
5-Quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14331-5G OR14331-10G OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA 58 EUR
APOSOR14331-5G APOSOR14331-10G APOSOR14331-25G
5-Quinolinol 98%
5-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 223…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006792
Número CAS: 578-67-6
EINECS: 209-428-4