Print…
Dimetilglioxima 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Dimetilglioxima 99%
Dimethyl glyoxime
Fórmula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Ponto de Fusão: 240…241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002117
Número CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III