Print…
Amantadine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14310-100G OR14310-25G OR14310-500G
APOSOR14310-100GEA 56.7 EUR
APOSOR14310-100G APOSOR14310-25G APOSOR14310-500G
Amantadine 95%
Amantadine
Fórmula: C₁₀H₁₇N
Ponto de Fusão: 206…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074732
Número CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2