Print…
10-Hydroxydecanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14308-25G OR14308-5G OR14308-100G
APOSOR14308-25GEA 79.9 EUR
APOSOR14308-25G APOSOR14308-5G APOSOR14308-100G
10-Hydroxydecanoic acid 98%
10-Hydroxydecanoic acid
Fórmula: C₁₀H₂₀O₃
Peso Molecular: 188.26 g/mol
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010510
Número CAS: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1