Print…
Thiazol-2-ylmethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-5GEA 79.9 EUR
APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Fórmula: C₄H₅NOS
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200855
Número CAS: 14542-12-2