Print…
3-Bromoanthranilic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
3-Bromoanthranilic acid 97%
3-Bromoanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Peso Molecular: 216.03 g/mol
Ponto de ebulição: 343…344 °C
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Densidade: 1.793 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03618453
Número CAS: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III