Print…
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14298-10G OR14298-5G
APOSOR14298-10GEA 151 EUR
APOSOR14298-10G APOSOR14298-5G
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃
Peso Molecular: 127.1000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571070
Número CAS: 2510-32-9