Print…
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14292-1G OR14292-250MG OR14292-5G
APOSOR14292-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14292-1G APOSOR14292-250MG APOSOR14292-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso Molecular: 186.22 g/mol
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01133694
Número CAS: 350988-62-4