Print…
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 463 EUR
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de Fusão: 183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427537
Número CAS: 78119-82-1