Print…
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 0 EUR
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Fórmula: C₆H₃Br₂ClOS
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411631
Número CAS: 62673-71-6