Print…
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR14269-25G OR14269-5G
APOSOR14269-25GEA 253 EUR
APOSOR14269-25G APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₈BrN₃
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00558911
Número CAS: 78583-82-1