Print…
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR14254-5G OR14254-10G OR14254-1G
APOSOR14254-5GEA 66.7 EUR
APOSOR14254-5G APOSOR14254-10G APOSOR14254-1G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 50…52 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200863
Número CAS: 40191-32-0
UN: 3265
ADR: 8,II