Print…
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14251-10G OR14251-5G
APOSOR14251-10GEA 435 EUR
APOSOR14251-10G APOSOR14251-5G
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02853017
Número CAS: 168551-56-2