Print…
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14249-1G OR14249-5G OR14249-10G
APOSOR14249-1GEA 105 EUR
APOSOR14249-1G APOSOR14249-5G APOSOR14249-10G
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
3-(Morpholinosulphonyl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₃S
Peso Molecular: 242.300 g/mol
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090909
Número CAS: 22184-97-0