Print…
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR14246-250MG OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR14246-250MG APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso Molecular: 191.23 g/mol
Ponto de Fusão: 262 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631241
Número CAS: 22090-27-3