Print…
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 116 EUR
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso Molecular: 176.22 g/mol
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200963
Número CAS: 875851-66-4