Print…
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14226-1G OR14226-5G
APOSOR14226-1GEA 53.8 EUR
APOSOR14226-1G APOSOR14226-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 147…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200984
Número CAS: 136117-69-6