Print…
Methyl-4,6-dichloronicotinate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14223-1G OR14223-25G OR14223-5G
APOSOR14223-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14223-1G APOSOR14223-25G APOSOR14223-5G
Methyl-4,6-dichloronicotinate 95+%
Methyl-4,6-dichloronicotinate
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04125732
Número CAS: 65973-52-6