Print…
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydrazinyl-1H-benzo[d]imidazole
OR14212-1G OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14212-1G APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Fórmula: C₇H₈N₄
Peso Molecular: 148.17 g/mol
Ponto de Fusão: 224…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00513603
Número CAS: 15108-18-6