Print…
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14203-1G OR14203-250MG
APOSOR14203-1GEA 49.3 EUR
APOSOR14203-1G APOSOR14203-250MG
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₅H₁₁ClN₂O
Ponto de Fusão: 136…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200974
Número CAS: 886361-80-4