Print…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094733
Número CAS: 116574-71-1