Print…
2-Bromo-4-methoxyphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Bromo-4-methoxyphenol
2-Bromo-4-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 115 °C
Ponto de Fusão: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02113712
Número CAS: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9