Print…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR14187-25G OR14187-5G
APOSOR14187-25GEA 887 EUR
APOSOR14187-25G APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Fórmula: C₁₁H₇NO₄
Peso Molecular: 217.18 g/mol
Ponto de Fusão: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00759392
Número CAS: 49711-55-9