4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
OR14173-100G
OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA
679
EUR
APOSOR14173-100G
APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₃H₁₇BO₃ Ponto de Fusão: 54…59 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04972375 Número CAS: 128376-64-7 |